Learn More
Ansell BioClean-D™ - Combinaison stérile BioClean-D à capuche avec bottes intégrées S-BDFC
Code produit. 17841009 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
:
Stérilité :Stérile
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 17841009
Marque: Ansell SBDFCXS
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Matériau CleanTough antistatique, léger et peu pelucheux. Passe-pouces garantissant un maintien sûr. Fermeture à glissière avec rabat repositionnable. Dos, manches et chevilles élastiqués. Semelle antidérapante.
  • La combinaison à capuche BioClean-D avec bottes intégrées est un vêtement à usage unique assurant confort et protection de la tête au pied.
  • Elle se caractérise par une fermeture à glissière frontale avec rabat, des élastiques au niveau de la capuche, du dos, des manches et des chevilles, et des passe-pouces qui garantissent un maintien sûr.
  • Les bottes intégrées sont dotées d’une semelle antidérapante pour encore plus d’assurance à chaque pas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cleanroom Coveralls
Dimensions XS
Sexe Unisexe
Matériau Flashspun Polyethylene
Couleur Blanc
Jetable Single-use
Type de taille Standard
Type de cheville Attached Boots, Elastic
Type de manchette Elastic
Type de goulot Capuche
Hood Type Attached, Elastic Face
Type de bouchon Front Zipper with Storm Flap
Type de couture Bound
Stérilité Stérile
Résistance Anti-static, Chemicals, Liquid, Particle
Type de collier Capuche
Certifications / conformité (Europe) ASTM F739, CE 0598, EN 1149-5:2008, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013, ISO 11137-1:2006, EN ISO 14325, Category III, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009
Sans latex Non
Nbre de poches Aucun
À utiliser avec (application) Blending, compounding solids or liquids, Crime Scene Investigation (CSI), Forensics, Handling of Powders, Aseptic Filling and Labelling, Cleanroom Cleaning and Preparing, Medical Device Manufacturing, Biotechnologies Blending Operations, Handling Active Material, Maintaining Equipment and Instruments
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)