Learn More
Nitritex™ Blouse non stérile BioClean-D™ pour visiteurs
Click to view available options
Dimensions:
Moyenne
Grande taille
XL
Description
- Tissu blanc antistatique, peu pelucheux et durable CleanTough™
- Boutons pression pour une fermeture facile
- Coutures liées avec couture à aiguille simple
- Col Mao et manchettes élastiques
- Antistatique EN 1149-5 et peu pelucheux pour une utilisation dans des environnements non critiques
Spécification
Spécification
Type de produit | Controlled Environments Lab Coat |
Dimensions | Grande taille |
Sexe | Unisexe |
Matériau | Tissu CleanTough™ |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Type de manchette | Élastique |
Jetable | Oui |
Stérilité | Non stérile |
Résistance | Résistance aux perforations : 8N |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitritex™ Blouse non stérile BioClean-D™ pour visiteurs >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu