Learn More
Ansell™ Combinaisons jetables non stériles BioClean-D™ avec col et passe-pouce
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Hauteur (métrique):
164 à 170 cm
170 à 176 cm
176 à 182 cm
182 à 188 cm
188 à 194 cm
194 à 200 cm
200 à 206 cm
Description
- En tissus CleanTough™ anti-statique et peu pelucheux
- Fabriqué dans un établissement titulaire de la certification ISO 9001:2008
- Compatibles ISO classe 4
- Fermeture à l’avant avec protection à rabat
- Élastique au dos, aux poignets et aux chevilles
- Disponibles en tailles : de S à 4XL
- Testés ASTM D6978 05
- Tambour HELMKE testé
- Faible teneur en particules
Spécification
Spécification
Type de produit | Cleanroom Coveralls |
Dimensions | 4XL |
Matériau | CleanTough™ Fabric |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Stérilité | Non stérile |
Certifications/Conformité | ISO 9001:2015 et (UE)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 et EN 13935-2 |
Taille (impériale) de la poitrine | 51 / 54 po |
Taille (métrique) de la poitrine | 132 à 140 cm |
À utiliser avec (application) | Salle blanche, pharmaceutique, environnements contrôlés, EPI, installations 503B, fabrication, industrielles |