Learn More
Ansell Lunettes-masques BCAH Autoclavables Clearview BioClean™
Click to view available options
:
Quantité : 1 de chaque
Description
- Verres anti-buée
- Monture ultra souple
- Système de ventilation indirecte
- Bandeau sans latex non pelucheux
- Testées pour résister à 50 cycles d’autoclave de 30 minutes à 121°C / 250°F (dans des conditions de laboratoire)
- Performance anti-buée restante jusqu’à 25 cycles sans signes de dégradation (dans des conditions de laboratoire)
- Épaisseur des verres : (± 0,3 mm) 1 mm
- Largeur du pont : (± 0,5 mm) 50 mm
- Hauteur du pont : (± 0,5 mm) 20 mm
- Largeur totale : (Charnière à charnière) (± 3 mm) 180 mm
- Hauteur globale : (±3 mm) 92 mm
Spécification
Spécification
| Couleur | White |
| Type de produit | Écran facial |
| Poids (métrique) | 106 g |
| Jetable | Reusable |
Cinq (5) ans à compter de la date de fabrication. Entreposer dans un endroit frais et sec (≤ 40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.