Learn More
Ansell™ Tapis de préparation stérile BioClean ChemPrep™
Le tapis de préparation stérile Ansell™ BioClean ChemPrep™ améliore la sécurité des paillasses pour les techniciens, les infirmières et les pharmaciens lors de la manipulation ou de l’administration de médicaments de chimiothérapie.
608.00€
Spécification
Absorbance | Très absorbant |
---|---|
Certifications/Conformité | Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001:2008 ; traité dans un environnement certifié ISO Classe 5 par le NEBB |
Couleur | Bleu |
Type | Tapis de préparation |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15248278
|
Ansell™
S-BCPM-4025B |
40 x 25 cm |
608.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15258278
|
Ansell™
S-BCPM-5640B |
56 x 40 cm |
608.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Construction à 3 couches sans latex
- Couche supérieure maillée pour une distribution uniforme
- Couche intermédiaire très absorbante
- Couche inférieure imperméable
- Couche supérieure : Film perforé en polyoléfine
- Couche intermédiaire : Papier formé par voie pneumatique
- Couche inférieure : Polyéthylène
Spécification
Très absorbant | |
Bleu | |
Oui |
Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001:2008 ; traité dans un environnement certifié ISO Classe 5 par le NEBB | |
Tapis de préparation |
Trois (3) ans à compter de la date de fabrication. Entreposer dans un endroit frais et sec (≤40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.