Learn More
Ansell Tablier de protection de chimiothérapie BioClean™ avec manchettes BCAS
Le tablier de protection de chimiothérapie Ansell™ BioClean™ avec manchettes BCAS fournit une protection contre une gamme de médicaments cytotoxiques.
249.00€
Spécification
Matériau | Polypropylène, polyéthylène, Polyethylene |
---|---|
Jetable | Oui |
Type de bouchon | Attaches à rubans arrières |
Stérilité | Non stérile |
Type de manchette | Élastique |
Alert:
Veuillez consulter le pack de validation du produit ou contacter le service client d’Ansell pour obtenir des données spécifiques sur l’utilisation de vêtements avec des médicaments cytotoxiques. Les vêtements utilisés pour la protection contre ces médicaments doivent être sélectionnés spécifiquement pour le type de produits chimiques utilisés.
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15238108
|
Ansell
BCAS-S |
S |
249.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15248108
|
Ansell
BCAS-M |
Moyenne |
249.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Testé selon la norme de perméation
- ASTM F739-12
- Coutures soudées par ultrasons avec ruban de protection
- Ruban adhésif à l’arrière
- Fixation réglable du col
- Matériau CleanTough léger peu pelucheux
- Sans silicone
- Fabriqué dans un établissement titulaire des certifications ISO 9001:2015 et Module d (EU)2016/425
- Conformes à la catégorie 3 - Règlementation en matière d’équipements de protection individuelle (UE) 2016/425
- Testés conformément à la norme EN ISO13034:2005 Vêtements de protection + A1:2009 contre les produits chimiques liquides (type PB [6])
- Testés conformément à la norme EN 14325 en matière de vêtements de protection contre les produits chimiques
- Testés selon la norme de perméation ASTM F739-12
- Traités dans un environnement ISO classe 4 certifié NEBB.
- Testés conformément aux normes : EN 530, Résistance à l’abrasion ; EN 6530, Résistance à la pénétration de liquides ; EN 13934-1, Résistance à la traction ; EN 9073-4, Résistance aux déchirures trapézoïdales ; EN 863, Résistance à la perforation ; et EN 13935-2, Solidité des coutures
Spécification
Polypropylène, polyéthylène, Polyethylene | |
Attaches à rubans arrières | |
Élastique | |
Critical and Controlled Environments | |
Soudé par ultrasons |
Oui | |
Non stérile | |
Résistance à la pénétration des liquides ; EN 13934-1 | |
ASTM F739 | |
CE 0598, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 9073-4, EN ISO13688:2013, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 14325, Category III, EN 13034:2005 + A1:2009 |
Cinq (5) ans à compter de la date de fabrication. Entreposer dans un endroit frais et sec (≤ 40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.