Learn More
Ansell Tablier de protection de chimiothérapie BioClean™ BCDA
Code produit. 15278108
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Conditionnement:
50 pièces
Veuillez consulter le pack de validation du produit ou contacter le service client d’Ansell pour obtenir des données spécifiques sur l’utilisation de vêtements avec des médicaments cytotoxiques. Les vêtements utilisés pour la protection contre ces médicaments doivent être sélectionnés spécifiquement pour le type de produits chimiques utilisés.
Code produit. 15278108
Marque: Ansell BCDAM
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Veuillez consulter le pack de validation du produit ou contacter le service client d’Ansell pour obtenir des données spécifiques sur l’utilisation de vêtements avec des médicaments cytotoxiques. Les vêtements utilisés pour la protection contre ces médicaments doivent être sélectionnés spécifiquement pour le type de produits chimiques utilisés.
Le tablier de protection de chimiothérapie Ansell™ BioClean™ BCDA fournit une protection contre une gamme de médicaments de chimiothérapie.
  • Testés selon la norme de perméation ASTM F739-12
  • Ruban adhésif à l’arrière
  • Fixation réglable du col
  • Matériau CleanTough léger peu pelucheux
  • Sans silicone
  • Fabriqué dans un établissement titulaire des certifications ISO 9001:2015 et Module d (EU)2016/425
  • Conformes à la catégorie 3 - Règlementation en matière d’équipements de protection individuelle (UE) 2016/425
  • Testés conformément à la norme EN ISO13034:2005 Vêtements de protection + A1:2009 contre les produits chimiques liquides (type PB [6])
  • Testés conformément à la norme EN 14325 en matière de vêtements de protection contre les produits chimiques
  • Testés selon la norme de perméation ASTM F739-12
  • Traités dans un environnement ISO classe 4 certifié NEBB.
  • Testés conformément aux normes : EN 530, Résistance à l’abrasion ; EN 6530, Résistance à la pénétration de liquides ; EN 13934-1, Résistance à la traction ; EN 9073-4, Résistance aux déchirures trapézoïdales ; EN 863, Résistance à la perforation ; et EN 13935-2, Solidité des coutures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Chemotherapy Protective Apron
Dimensions Moyenne
Couleur Bleu
Jetable Oui
Type de bouchon Cordons
Stérilité Non stérile
Sans latex Non
Type de goulot Réglable
Résistance Résistance à la pénétration des liquides ; EN 13934-1
À utiliser avec (application) Controlled and Critical Environments, Production and Manufacturing, Laboratory and Research
Certifications/Conformité ASTM F739
Certifications / conformité (Europe) CE 0598, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013, EN ISO 14325, Category III, EN 14605:2005 + A1:2009
Afficher plus Afficher moins
Cinq (5) ans à compter de la date de fabrication. Entreposer dans un endroit frais et sec (≤ 40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.