Learn More
Ansell Tablier de protection de chimiothérapie BioClean™ BCDA
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Description
- Testés selon la norme de perméation ASTM F739-12
- Ruban adhésif à l’arrière
- Fixation réglable du col
- Matériau CleanTough léger peu pelucheux
- Sans silicone
- Fabriqué dans un établissement titulaire des certifications ISO 9001:2015 et Module d (EU)2016/425
- Conformes à la catégorie 3 - Règlementation en matière d’équipements de protection individuelle (UE) 2016/425
- Testés conformément à la norme EN ISO13034:2005 Vêtements de protection + A1:2009 contre les produits chimiques liquides (type PB [6])
- Testés conformément à la norme EN 14325 en matière de vêtements de protection contre les produits chimiques
- Testés selon la norme de perméation ASTM F739-12
- Traités dans un environnement ISO classe 4 certifié NEBB.
- Testés conformément aux normes : EN 530, Résistance à l’abrasion ; EN 6530, Résistance à la pénétration de liquides ; EN 13934-1, Résistance à la traction ; EN 9073-4, Résistance aux déchirures trapézoïdales ; EN 863, Résistance à la perforation ; et EN 13935-2, Solidité des coutures
Spécification
Spécification
Type | Chemotherapy Protective Apron |
Dimensions | S |
Matériau | Polypropylène, PE |
Couleur | Bleu |
Jetable | Oui |
Type de bouchon | Cordons |
Stérilité | Non stérile |
Sans latex | Non |
Type de goulot | Réglable |
Résistance | Résistance à la pénétration des liquides ; EN 13934-1 |
Afficher plus |
Cinq (5) ans à compter de la date de fabrication. Entreposer dans un endroit frais et sec (≤ 40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.