Learn More
Ansell Tablier de protection stérile de chimiothérapie BioClean™ BioClean-C.
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
Description
- Testés selon la norme de perméation ASTM F739-12
- Ruban adhésif à l’arrière
- Fixation réglable du col
- Matériau CleanTough léger peu pelucheux
- Sans silicone
- Fabriqué dans un établissement titulaire des certifications ISO 9001:2015 et Module d (EU)2016/425
- Conformes à la catégorie 3 - Règlementation en matière d’équipements de protection individuelle (UE) 2016/425
- Testés conformément à la norme EN ISO13034:2005 Vêtements de protection + A1:2009 contre les produits chimiques liquides (type PB [6])
- Testés conformément à la norme EN 14325 en matière de vêtements de protection contre les produits chimiques
- Testés selon la norme de perméation ASTM F739-12
- Traités dans un environnement ISO classe 4 certifié NEBB.
- Testés conformément aux normes : EN 530, Résistance à l’abrasion ; EN 6530, Résistance à la pénétration de liquides ; EN 13934-1, Résistance à la traction ; EN 9073-4, Résistance aux déchirures trapézoïdales ; EN 863, Résistance à la perforation ; et EN 13935-2, Solidité des coutures
- Stérilisés conformément à la norme ISO 11137-1:2006
- Test : Résistance à l’abrasion - Résultat : 10 à 100 cycles - Classe de performance (EN 14325 ) : 1
- Test : Résistance aux déchirures trapézoïdales - Résultat : MD 50.6 N - Classe de performance (EN 14325) : 3
- Test : Résistance aux déchirures trapézoïdales - Résultat : CD 32.3 N - Classe de performance (EN 14325) : 2
- Test : Résistance à la perforation - Résultat : 10 N - Classe de performance (EN14325) : 1
Spécification
Spécification
Type | Tablier |
Dimensions | Grande taille |
Couleur | Bleu |
Jetable | Oui |
Type de bouchon | Cordons à l’arrière |
Stérilité | Stérile |
Sans latex | Non |
Type de goulot | Réglable |
À utiliser avec (application) | Critical and Controlled Environments |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Nitritex Bioclean chemotherapy range
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %
Trois (3) ans à compter de la date de fabrication. Entreposer dans un endroit frais et sec (≤40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Tablier de protection stérile de chimiothérapie BioClean™ BioClean-C. >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu