Learn More
Ansell Tablier de protection stérile de chimiothérapie BioClean™ BioClean-C. Code produit.: 15218278
Ajouter au panier
Ansell Tablier de protection stérile de chimiothérapie BioClean™ BioClean-C.
Code produit. 15218278
S
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
Code produit. 15218278
Marque: Ansell SBCDAS
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le tablier de protection stérile de chimiothérapie Ansell™ BioClean™ BioClean-C fournit une protection contre une gamme de médicaments de chimiothérapie.
  • Testés selon la norme de perméation ASTM F739-12
  • Ruban adhésif à l’arrière
  • Fixation réglable du col
  • Matériau CleanTough léger peu pelucheux
  • Sans silicone
  • Fabriqué dans un établissement titulaire des certifications ISO 9001:2015 et Module d (EU)2016/425
  • Conformes à la catégorie 3 - Règlementation en matière d’équipements de protection individuelle (UE) 2016/425
  • Testés conformément à la norme EN ISO13034:2005 Vêtements de protection + A1:2009 contre les produits chimiques liquides (type PB [6])
  • Testés conformément à la norme EN 14325 en matière de vêtements de protection contre les produits chimiques
  • Testés selon la norme de perméation ASTM F739-12
  • Traités dans un environnement ISO classe 4 certifié NEBB.
  • Testés conformément aux normes : EN 530, Résistance à l’abrasion ; EN 6530, Résistance à la pénétration de liquides ; EN 13934-1, Résistance à la traction ; EN 9073-4, Résistance aux déchirures trapézoïdales ; EN 863, Résistance à la perforation ; et EN 13935-2, Solidité des coutures
  • Stérilisés conformément à la norme ISO 11137-1:2006
  • Test : Résistance à l’abrasion - Résultat : 10 à 100 cycles - Classe de performance (EN 14325 ) : 1
  • Test : Résistance aux déchirures trapézoïdales - Résultat : MD 50.6 N - Classe de performance (EN 14325) : 3
  • Test : Résistance aux déchirures trapézoïdales - Résultat : CD 32.3 N - Classe de performance (EN 14325) : 2
  • Test : Résistance à la perforation - Résultat : 10 N - Classe de performance (EN14325) : 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tablier
Dimensions S
Couleur Bleu
Jetable Oui
Type de bouchon Cordons à l’arrière
Stérilité Stérile
Sans latex Non
Type de goulot Réglable
À utiliser avec (application) Critical and Controlled Environments
  • Nitritex Bioclean chemotherapy range
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean chemotherapy range
    Trois (3) ans à compter de la date de fabrication. Entreposer dans un endroit frais et sec (≤40°C) à l’abri de la lumière directe du soleil et de la lumière fluorescente.
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    Ansell Tablier de protection stérile de chimiothérapie BioClean™ BioClean-C. >