Learn More
Biochrom Imprimez au moyen du logiciel d’ordinateur (PVC) avec câble USB
Permet aux utilisateurs d’imprimer directement depuis l’imprimante connectée via l’ordinateur. Les données peuvent également être stockées sous la forme d’une feuille de calcul Excel, d’un fichier graphique EMF, d’un fichier de données délimité par des virgules (csv), d’un fichier de données délimité par des tabulations (txt) ou d’un format PVC natif pour un accès ultérieur.
Marque: Biochrom 80300473
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Fourni avec le câble USB
- Compatible avec Windows 2000 - Windows XP
- Imprime sur TOUTE imprimante connectée au PC (ou en réseau)
- Jusqu’à 8 instruments peuvent être configurés sur 1 PC (autant que possible)
- Affiche les résultats sur le PC
- Plusieurs formats de fichiers pris en charge, notamment le format PVC, le format Excel, le métafichier amélioré de Windows (fichier graphique) et les formats .TXT, .CSV ASCII
Spécification
Windows 2000 - Windows XP | |
Imprimez via le logiciel | |
Câble USB |