Learn More
Fisherbrand™ Densimètre de cellules
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type:
Densimètre de cellules
Conditionnement:
1 pièce
Description
Instrument robuste et facile à utiliser dédié à la mesure de la densité des cellules en suspension, telles que E. coli, levures, cellules et autres cultures cellulaires.
- Le densimètre de cellules LED à faisceau unique mesure le dia. ext. à 600 nm
- Petit, portatif, avec batterie rechargeable
- Source LED à longue durée de vie avec peu d’entretien nécessaire
- Facile à utiliser, nettoyer et stériliser
- Les résultats sont donnés en unités d’absorption (OD)
- Stockage de 99 résultats maximum à télécharger ultérieurement
Spécification
Spécification
| Gamme d’absorbance | –0,3 à 1,99A |
| Précision | ±0,05A à 1 A |
| Détails de la cuve | 10 mm |
| Stockage de données | Câble série |
| Type de batterie | Rechargeable |
| Type de détecteur | Diode |
| Affichage | LCD |
| Langues | Anglais, manuels en français, allemand, italien et espagnol |
| Bande passante spectrale | 40 nm |
| Type | Densimètre de cellules |
| Afficher plus |