Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Système d’identification biochimique : Listeria spp.
Système d’identification biochimique pour Listeria spp. provenant d’aliments et d’autres échantillons environnementaux.
Marque: Novacyt - Microgen Bioproducts MID-67
Informations supplémentaires : Poids : 1.90000kg
Description
- Système d’identification biochimique à douze substrats.
- S’appuie sur une gamme de technologies différentes pour la détection spécifique de Listeria spp. provenant d’aliments et d’autres échantillons environnementaux.
- S’appuie sur une gamme de systèmes d’identification de bactéries simples, fiables, pour les laboratoires alimentaires, environnementaux et industriels.
- Ces tests permettront aux professionnels de disposer des informations nécessaires pour optimiser l’efficacité de la gestion appropriée des patients.
- La gamme s’élargit rapidement et englobera la plus vaste gamme de solutions de tests microbiologiques.
Spécification
Identification des espèces Listeria | |
20 tests |