Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC de chromatographie d’exclusion stérique BioBasic™ PREP SEC 120
Code produit. 16515944
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
150 mm
300 mm
Format de colonne:
Colonne préparative, standard
Pré-colonne préparative
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16515944
Marque: Thermo Scientific™ 73405307846A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Profitez d’une séparation exceptionnelle de la taille des composés solubles dans l’eau grâce aux colonnes HPLC de chromatographie d’exclusion stérique BioBasic™ PREP SEC 120.
Profitez d’une séparation exceptionnelle de la taille des composés solubles dans l’eau grâce aux colonnes HPLC préparatives de chromatographie d’exclusion stérique Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 120. Les colonnes BioBasic SEC permettent des séparations hautement efficaces sur une vaste plage de poids moléculaires, compris entre 700 et 120 000 daltons, pour les analyses des protéines, des peptides et d’autres biomolécules.
Avantages de la colonne HPLC BioBasic™ PREP SEC 120 :
  • Couvre une séparation d’analytes sur une vaste plage de poids moléculaire
  • Colonne à haute efficacité bénéficiant d’une longue durée de vie
  • Mécanisme d’interaction simple basé sur la taille et la forme moléculaire
  • Excellentes pour la purification des échantillons
  • Développement simple de méthodes, phases mobiles simples
  • Taille des pores de 120 Å
Informations de commande :
Veuillez nous contacter pour obtenir des informations sur les quantités en vrac.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne préparative, standard
Diamètre (métrique) 7,8 mm
À utiliser avec Exclusion stérique préparative
Longueur (métrique) 300 mm
Pression max. 4300 psi (295 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 300 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L59
Phase stationnaire Diol (OH)
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone > 8,2 %
Type de colonne Exclusion stérique
“End-capped” No
Phase Exclusion stérique
À utiliser avec (application) Chromatographie préparative