Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BioBasic™ 18
Utilisez cette silice à larges pores de 300 Å pour la séparation des protéines de petite et moyenne dimension et d’autres biomolécules.
Marque: Thermo Scientific™ 72105-102130
Description
Séparez les peptides de petite et moyenne taille grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ BioBasic™ 18.
- Taille des pores de 300Å pour des performances optimales avec les biomolécules
- Phase stationnaire de grande capacité de pics
- Reproductibilité, efficacité et durée de vie des colonnes exceptionnelles
- Excellentes pour les séparations LC/MS
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Colonne analytique | |
100 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
60°C | |
C18 | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
Phase inverse | |
Phase inverse | |
Bio-LC |
2,1 mm | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 9 | |
100 m²/g | |
L1 | |
BioBasic | |
9 % | |
Oui | |
Colonne analytique |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.