Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BioBasic™ 18
Utilisez cette silice à larges pores de 300 Å pour la séparation des protéines de petite et moyenne dimension et d’autres biomolécules.
Marque:  Thermo Scientific™ 72105-101030
Code produit. 10160703
  • 1037.18€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Séparez les peptides de petite et moyenne taille grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ BioBasic™ 18.
  • Taille des pores de 300Å pour des performances optimales avec les biomolécules
  • Phase stationnaire de grande capacité de pics
  • Reproductibilité, efficacité et durée de vie des colonnes exceptionnelles
  • Excellentes pour les séparations LC/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne analytique
100 mm
5 μm
300 Å
60°C
C18
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Phase inverse
Phase inverse
Bio-LC
1 mm
5800 psi (400 bars)
2 à 9
100 m²/g
L1
BioBasic
9 %
Oui
Colonne analytique