Learn More
Gilac™ Biobased Flat Tray
Biobased Flat Tray has dimensions suitable for refrigerators.
11.00€ - 20.20€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | HDPE |
Type | Laboratory Tray |
Autoclavable | Non autoclavable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17938551
|
Gilac™
G152221 |
3 L |
11.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17918951
|
Gilac™
G152321 |
5 L |
15.45€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17948871
|
Gilac™
G152421 |
8 L |
20.20€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Flat tray in biobased material.
- Dimensions suitable for refrigerators.
- Flat tray can be used as:
- defrosting trays thanks to its dividing grid that separates the product from the defrosting water.
- preparation container for products that drip.
- ingredients containers.
- containers for preserving comparison samples.
- Fermenting and decanting containers.
- Nesting and stacking with lid. Traceability management thanks to a contents identification label (IML).
- 3 volumes available: 3 L, 5 L, 8 L.
- Biobased flat trays are white and dye-free.
- Biobased material is made from natural renewable resources instead of fossil resources.
- As a responsible French manufacturer, GILAC is now offering alternatives to standard materials, whilst maintaining an optimal level of quality and food safety.
Spécification
Blanc | |
HDPE | |
Laboratory Tray | |
Non autoclavable |