Learn More
Acrylamide / bisacrylamide39:1, solution de 30 %, Thermo Scientific Chemicals
100.10€ - 183.92€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acrylamide/Bisacrylamide 39:1 |
---|---|
Forme physique | Liquide |
Concentration | 30% soln |
Couleur | Incolore |
Numéro UN | UN3426 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15423189
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60412.AP |
500 mL |
100.10€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15433189
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60412.K2 |
1 L |
183.92€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Acrylamide/Bisacrylamide 39:1 | |
30% soln | |
UN3426 |
Liquide | |
Incolore |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H340-H350-H372-H361-H302-H315-H319-H317
May cause genetic defects.
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P362-P501c
H302+H332-H315-H317-H319-H340-H350-H361f-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLUTION D’ACRYLAMIDE
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C