Learn More
Acrylamide / bisacrylamide37,5:1, solution de 30 %, Thermo Scientific Chemicals
BioAcryl-P (acrylamide/bisacrylamide 29:1, numéro CAS 25034-58-6) est une formule à base de poudre utilisée pour créer la matrice de gel nécessaire aux expériences d’électrophorèse.
136.68€ - 222.11€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1 |
---|---|
Forme physique | Liquide |
Concentration | 30% soln |
Couleur | Incolore |
Numéro MDL | MFCD00080848 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15474099
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61505.AP |
500 mL |
136.68€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15484099
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61505.K2 |
1 L |
222.11€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
La poudre prémélangée d’acrylamide / bisacrylamide 29:1 est utilisée dans la préparation de gels d’ADN protéique. Elle est utilisée comme gel de séquençage d’ADN et dans la séparation des protéines. On l’utilise également dans la préparation de gels à l’aide de solutions mères moyennant les rapports de réticulation les plus courants.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa poudre prémélangée d’acrylamide / bisacrylamide 37.5:1 est utilisée dans la préparation de gels d’ADN protéique. Elle est utilisée comme gel de séquençage d’ADN et dans la séparation des protéines. On l’utilise également dans la préparation de gels à l’aide de solutions mères moyennant les rapports de réticulation les plus courants.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver hors de portée des enfants Conserver à température ambiante.
Spécification
Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1 | |
30% soln | |
MFCD00080848 | |
It is soluble in water. |
Liquide | |
Incolore | |
UN3426 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H340-H350-H372-H361-H302-H315-H319-H317
Peut induire des anomalies génétiques.
Peut provoquer le cancer.
Risque avéré d’effets graves pour les organes par une exposition prolongée ou répétée.
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P362-P501c
H302+H332-H315-H317-H319-H340-H350-H361f-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport : 6,1 ; Groupe d’emballage : II ; Nom d’expédition approprié : SOLUTION D’ACRYLAMIDE
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : À conserver au froid
- BioAcryl-P (30%, 37.5:1)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: acrylamide, methylene diacrylamide