Learn More
Hirschmann™ Bouchons en silicone BIO-SILICO™
Excellents pour la culture de microorganismes aérobies. Bouchons de culture spécialement traités avec des bulles grossières pour la préparation, le remplissage et la stérilisation des milieux de culture.
Marque:  Hirschmann™ 8905915
Code produit. 10057512
  • 55.40€ / 10 pièces
Expédition estimée: 04-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Structure des pores grossiers
  • Bonne perméabilité à l’air
  • Résistance aux produits chimiques et à la température
  • Répulsif liquide et réutilisable
Spécification
Spécification
BIO-SILICO, N15
Pour la préparation et la stérilisation des milieux de culture
14 mm
Orange
16 mm
Bouchon
11-14 mm
22 mm
10/paquet
11 mm
Silicone