Learn More
Nitritex™ Combinaison jetable jetable Bio-Clean™ D à capuche
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Click to view available options
Dimensions:
3XL
4XL
Taille (métrique) de la poitrine:
124 à 132 cm
132 à 140 cm
Hauteur (métrique):
194 à 200 cm
200 à 206 cm
Description
Includes
Fermeture éclair avant, avec rabat de protection, capuche élastique
- Peu pelucheux
- Passe-pouce pour garantir un maintien sécurisé
- Ouvertures élastiques pour limiter la libération de particules
- Évite l’effet des soufflets causé par l’accumulation de pression d’air
- Coutures liées, fermeture éclair de haute qualité avec rabat de matériaux adhésifs
- Les surbottes possèdent des semelles antidérapantes et des attaches renforcées
- Antistatiques
Certifications
ISO classe 4
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Type de produit | Blouse d’isolement |
Dimensions | 4XL |
Sexe | Unisexe |
Matériau | Tissu CleanTough™ |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Type de manchette | Élastique |
Hood Type | Élastique |
Type de couture | Lié |
Stérilité | Non stérile |