Learn More
Econix™ Récipients pour papier non tranchant Bio-bins™
Utilisez les poubelles pour déchets à risque biologique infectieux Econix™ pour éliminer les outils à usage unique et réduire les problèmes de débordement pour vos déchets cliniques non tranchants.Sa base plus longue permet aux instruments de laboratoire et chirurgicaux à usage unique de reposer à plat.
Marque: Econix™ BEXBB2OR
Description
- Collecteur de déchets en carton à 96 % non plastique non tranchants à usage unique
- Livré plié pour un stockage facile
- Structure rigide et étanche
- Couvercle intégré étanche
- Tapis absorbant intégré
- Approbation UN 3291
Spécification
2 L | |
Temporaire et permanent | |
Orange | |
260 mm | |
100/paquet | |
160 mm | |
Pour déchets infectieux à faible risque | |
Récipient pour déchets non tranchants |
UN3291 | |
Compact, rabattable à plat | |
Oui | |
160 mm | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
Carton |