Learn More
Micronova™ BinLiners™
GREENER_CHOICE
Code produit. 17192866 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
Capacité (métrique):
151 L
Type d’emballage:
Emballage individuel
Code produit. 17192866
Marque: Micronova™ BL43440BB
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les BinLiners™ sont fabriqués à partir de PEBD pour une utilisation dans des environnements contrôlés et des salles blanches, ou pour le transport de produits et l’élimination des déchets. Disponible en version stérile et non stérile.
Les sachets BinLiner de Micronova sont fabriqués en polyéthylène basse densité conforme aux exigences de la FDA et sont conçus pour la collecte et l’élimination des déchets, la collecte de vêtements, le stockage, les couvercles de protection destinés au matériel, et la collecte et le transport de pièces ou de matériaux bruts dans des salles blanches et des environnements contrôlés.
  • Doublures en polyéthylène basse densité dans une gamme de tailles
  • Les épaisseurs vont de 1 à 6 mm et les tailles vont de 1 à 60 gallons
  • Les doublures de 40 x 48 po et de 40 x 60 po fonctionnent avec le support BinLiner BLSSH-1624
  • Les doublures de 34 x 40 po fonctionnent avec le support BinLiner BLSSH-1515
  • Les doublures sont conçues pour une utilisation dans des environnements propres et contrôlés
  • Les couleurs de doublure (teintes) sont : transparent, bleu et gris
  • Bonne compatibilité avec les nettoyeurs courants
  • Gousset ou joint plat disponible en option
  • Conditionnement :
    • Conditionnement à plat : (Suffixe B ou BB)
    • B : conditionnement individuel, 5 par paquet
    • BB : 5 revêtements en conditionnement double
    • Sur un rouleau : (Suffixe PC), un rouleau en conditionnement double
Spécification
Type de produit Sac-poubelle
Capacité (impériale) 33 gal
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) 55 cm
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Mise au rebut à usage général
À utiliser avec (équipement) BLSSH or Other Bin Stand
Hauteur (impériale) 40 in.
Longueur (impériale) 34 in
Longueur (métrique) 86 cm