Learn More
Thermo Scientific™ BindIt™ Software, With CD only
Automatisez les applications personnalisées à l’aide du logiciel Thermo Scientific™ BindIt™, un outil polyvalent pour la création et la modification de protocoles.
Marque: Thermo Scientific™ 5189009
Description
Créez et stockez les protocoles du système de purification KingFisher à l’aide du logiciel Thermo Scientific™ BindIt™. Une fois qu’un protocole a été créé, le protocole peut être transféré à la mémoire de l’instrument Thermo Scientific™ KingFisher™ ou exécuté directement à partir du logiciel. Toutes les étapes de protocole ont des paramètres par défaut qui peuvent être modifiés en fonction des exigences de l’application.
Caractéristiques :- Les plaques et réactifs utilisés sont définis dans la disposition des plaques
- En raison d’une demande de CQ accrue, le logiciel BindIt permet à l’utilisateur de générer un rapport d’état comprenant le journal d’exécution, la disposition des plaques et les paramètres d’étape
- Permet au KingFisher Flex de s’interfacer avec des instruments de manipulation de liquides, de robotique et d’empilement de plaques, offrant une solution entièrement automatisée et le débit le plus élevé possible
Compatibilité :
KingFisher, KingFisher mL, KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime
Spécification
Logiciel BindIt | |
KingFisher, KingFisher mL, KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime | |
Disponible avec 1 port série ou 1 port USB | |
1 GB de mémoire vive |
Moniteur XVGA, résolution 1024 x 768 | |
CD uniquement | |
Each | |
Windows XP Professionnel avec Service Pack 3, Windows Vista Service avec Pack 2, Windows 7 avec Service Pack 1 et Windows 8 |
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.