Learn More
Honeywell™ Bouchon d’oreille en mousse Bilson 303L
Click to view available options
:
Jaune/blanc
Descrizione
- Mousse souple pour plus de confort et de performance
- La surface lisse et résistante aux salissures empêche la saleté ou d’autres substances de s’accumuler sur la peau ou de pénétrer dans le conduit auditif
- Idéaux pour les travailleurs qui ont besoin de bloquer les bruits forts et exigent la meilleure protection et le meilleur confort disponibles dans un bouchon d’oreille
- Bouchons d’oreilles en polyuréthane les plus utilisés en Europe
- Performances de blocage du bruit supérieures dans un bouchon d’oreille à usage unique
Specifica
Specifica
| Couleur | Jaune, blanc |
| Certifications / conformité (Europe) | EPI catégorie PPE : 2, AQ : ISO 9001/2000, Certificat EC : 941057, Attestation CE : 9404815 |
| Taux de réduction sonore (NRR) | Rapport signal sur bruit : 33 dB |
| Plug Shape | Point |
| Type de produit | Bouchon d’oreille à usage unique |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Polyuréthane |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto