Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Billy
Code produit. 15958951
Click to view available options
Dimensions:
39
40
41
42
43
44
45
49
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 15958951
Marque: Emma Safety Footwear MM73084843
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La botte de sécurité tout usage repousse l’acide et l’huile comme un parapluie repousse l’eau. Le dessus solide supportant la cheville s’adapte parfaitement et confortablement au pied.
  • Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
  • Construction en cuir pleine fleur
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
  • Argent purifié Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
  • Sanitized
Spécification
Certifications/Conformité EN ISO 20345:2011
Type de bouchon Lacets
Couleur Noir
Conception Billy
Matériau de revêtement Argent purifié Hydro-Tec™
Matériau Cuir
Dimensions 43
Matériau au niveau des orteils Acier