Learn More
Applied Biosystems™ Kit de purification BigDye Xterminator™
Le kit de purification BigDye XTerminator™ est une méthode de purification simple et rapide pour les réactions de séquençage d’ADN qui élimine les sels et terminateurs BigDye™ non incorporés.
Marque: Applied Biosystems™ 4376486
236.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22915" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.02950kg
Includes: 2 ml de solution XTerminator™ (à conserver à 4°C), 9 ml de solution SAM™ (à conserver à température ambiante ou à 4°C)
Description
- Éliminez le transfert de liquide : utilisez une seule plaque
- Obtenez l’élimination totale des taches de colorants
- Stabilisez les échantillons avant analyse
- Améliorez vos flux de travaux liés au séquençage
- Exécutez des protocoles manuels ou automatisés
- Parvenez rapidement à des résultats fiables et reproductibles
Informations sur la commande
À l’unité
Spécification
• Solution XTerminator™ de 2 ml (conserver à 4°C) • Solution SAM™ de 9 ml (conserver à température ambiante ou à 4°C) |
|
Réactions de séquençage | |
Séquençage | |
100 | |
Kit de purification | |
Glace humide | |
40 min |
Kit | |
ADN | |
2 flacons | |
BigDye XTerminator™, BigDye™ | |
2 flacons | |
Réactions de séquençage | |
10 μl |
Usage exclusivement réservé à la recherche