Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Direct Cycle Sequencing Kit
Le kit de séquençage BigDye™ Direct Cycle, qui appartient à la famille de produits BigDye™, est un kit complet pour vos besoins de PCR et de séquençage.
Marque: Applied Biosystems™ 4458689
Includes: Ce kit contient un Master Mix BigDye™ Direct PCR, un Master Mix de séquençage, une amorce sens M13, une amorce antisens M13 et un ADN de contrôle CEPH 1347-02. Ce kit contient suffisamment de réactifs pour 24 réactions.
Description
- Une procédure simple et rationalisée
- La réalisation de toutes les étapes de séquençage dans un seul tube de réaction
- La migration rapide avec une excellente résolution commençant à la première base après la séquence de l’amorce spécifique au gène
- Un gain de temps substantiel par rapport aux flux de travaux précédents
Informations sur la commande
1 kit
Spécification
Ce kit contient un Master Mix BigDye™ Direct PCR, un Master Mix de séquençage, une amorce M13 FWD, une amorce M13 Rev et de l’ADN de contrôle CEPH 1347-02. Conserver tous les composants entre -15 et -25°C. Le Master Mix PCR doit être conservé à 4°C après sa première utilisation. Le kit contient suffisamment de réactifs pour 24 réactions. | |
barrettes à 8 puits, Plaque à 96 puits | |
Séquençage comparé (mutations de lignée germinale - 30:70 hétérozygotes), séquençage comparé (mutations de lignée germinale - 50:50), séquençage riche en GC (> 65 %), séquençage riche en GT ou difficile, séquençage standard, fermeture d’écart, homopolymère A ou T, séquençage riche en AT (>65 %), séquençage comparé (mutations de lignée germinale -10:90 hétérozygotes) | |
BigDye™ | |
Glace carbonique | |
ADN BAC, cosmides, ADN Lambda, amplicons PCR (10:90 hétérozygotes), ADN plasmidique (≤ 15 Kb), ADN génomique (bactérien), fosmides, amplicons PCR (50:50 hétérozygotes), amplicons PCR (30:70 hétérozygotes) |
Kit de séquençage cyclique BigDye™ Direct Cycle, 24 réactions, barrettes à 8 puits, plaque à 96 puits, technique de séquençage de terminaison de colorant fluorescent, 3, utilisation avec analyseur génétique 130xl, analyseur génétique 3500, analyseur génétique 3500xL, analyseur d’ADN 3730, analyseur d’ADN 3730xl, GeneAmp™ 9700, thermocycleur Veriti™ | |
Analyseur génétique 3130xl, analyseur d’ADN 3730xl, GeneAmp 9700, analyseur génétique SeqStudio, thermocycleur Veriti, analyseur génétique 3500, analyseur génétique 3500xL, analyseur d’ADN 3730 | |
24 | |
Kit de séquençage Direct Cycle | |
Séquençage de terminaison de colorant fluorescent |
Usage exclusivement réservé à la recherche