Learn More
Bifenazate, MedChemExpress
MedChemExpress Bifenazate is a carbazate acaricide that control 100% of mites at a concentration of 25 ppm. Bifenazate is a positive allosteric modulator of GABA receptor.
Marque: Medchem Express HY-119687
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Bifenazate is a carbazate acaricide that control 100% of mites at a concentration of 25 ppm. Bifenazate is a positive allosteric modulator of GABA receptor.Spécification
Bifenazate | |
Yellow | |
C17H20N2O3 | |
DMSO : ≥ 250 mg/mL (832.36 mM) | |
300.35 | |
99.65% | |
Solid |
149877-41-8 | |
Research | |
1 g | |
COC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1NNC(OC(C)C)=O | |
300.35 | |
Research | |
Neuroscience-Neuromodulation |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.