Learn More
Bicine, Fisher BioReagents
115.00€ - 603.00€
Identifiants chimiques
CAS | 150-25-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12NNaO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 185.16 |
Numéro MDL | MFCD00004295 |
Clé InChI | MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | N, N-bis [2-hydroxyethyl]glycine |
CID PubChem | 8761 |
ChEBI | CHEBI:40957 |
Nom IUPAC | Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]acétique |
SMILES | [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10638203
|
Fisher BioReagents
BP2646-100 |
100 g | Flacon poly | N/A | N/A | N/A | |||||
11453094
|
Fisher BioReagents
BP2646-250 |
250 g | Flacon poly | N/A | N/A | N/A | |||||
10766965
|
Fisher BioReagents
BP2646-1 |
1 kg | Flacon poly | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
La bicine est l’un des acides aminés zwitterioniques connus sous le nom d’agent tampon. Utilisé comme tampon biologique et agent chélateur.Identifiants chimiques
150-25-4 | |
185.16 | |
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M | |
8761 | |
Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]acétique |
C6H12NNaO4 | |
MFCD00004295 | |
N, N-bis [2-hydroxyethyl]glycine | |
CHEBI:40957 | |
[Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O |
Spécification
0.100 AU max. at 260nm, 0.100 AU max. at 280nm | |
150-25-4 | |
Blanc | |
Poudre / Solide | |
(HOCH2CH2)2NCH2COOH | |
15, 1205 | |
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M | |
Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]acétique | |
8761 | |
163.2 |
Bicine | |
190°C | |
4.0 to 5.0 | |
C6H12NNaO4 | |
MFCD00004295 | |
N, N-bis [2-hydroxyethyl]glycine | |
[Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O | |
185.16 | |
CHEBI:40957 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : RT
Identifiant produit
- Bicine
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bicine, Fisher BioReagents