Learn More
Bicine, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
100.40€ - 476.37€
Identifiants chimiques
CAS 150-25-4
Formule moléculaire C6H12NNaO4
Poids moléculaire (g/mol) 185.16
Numéro MDL MFCD00004295
Clé InChI MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme N, N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine, Diethylolglycine
CID PubChem 8761
ChEBI CHEBI:40957
Nom IUPAC Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]acétique
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10428320
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
172651000
100 g Flacon en verre
100.40€
100g
10742564
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
172652500
250 g Flacon en verre
194.97€
250g
10667943
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
172650010
1 kg Flacon en verre
476.37€
1kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
Spécification
Identifiants chimiques
150-25-4
185.16
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
8761
Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]acétique
C6H12NNaO4
MFCD00004295
N, N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine, Diethylolglycine
CHEBI:40957
[Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Spécification
0.05 max. (5% aqueous soln.) at 250nm
(5% aq. soln.) (1cm cell)
150-25-4
100.0
4.0 to 5.5 (10% soln. at 20°C)
99+%
C6H12NNaO4
MFCD00004295
N, N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine, Diethylolglycine
[Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
185.16
CHEBI:40957
≥99.0% (Total base)
Bicine
99+%
99.0
Blanc
Poudre cristalline
Authentique
(HOCH2CH2)2NCH2CO2H
15, 1205
MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]acétique
8761
163.17
Analytique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 205-755-1
missing translation for 'rtecsNumber' : MB9700000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Bicine