Learn More
Ansell™ Gants immergeables en latex de caoutchouc naturel Bi-Colour™ série 87-900
Code produit. 11746883 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
10
11
7,5
8
9
Conditionnement:
12 paires
Code produit. 11746883
Marque: Ansell™ 87900090BP
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec un mélange latex/néoprène pour une protection fiable contre une très large gamme de produits chimiques. Les gants immergeables en latex de caoutchouc naturel Ansell Edmont™ Bi-Colour™ série 87-900 sont doublés pour une double protection.
  • Résistance aux sels et aux détergents lourds
  • Doublure de qualité en coton pur pour aider à réduire le risque d’irritation cutanée
  • Avec finition en losange gaufrée, couleur vert et jaune
  • Robuste et durable, avec une excellente préhension humide ou sèche
  • Idéal pour l’assemblage d’aéronefs, la fabrication de produits électroniques. et de batteries, ainsi que pour l’industrie chimique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Latex de caoutchouc
Matériau de la manchette Néoprène
Applications Industrial
Coating Material Latex de caoutchouc naturel
Couleur Vert et jaune
Latex Free Non
Matériau Latex de caoutchouc naturel/néoprène
Palm Thickness (English) 0.0268 in.
Palm Thickness (Metric) 0.68 mm
Type de produit Gants pour immersion
Dimensions 9
Épaisseur (impériale) 0.0268 in.
Épaisseur (métrique) 0,68 mm
Couleur de manchette de gant Jaune
Type de manchette de gant Structuré
Matériau de revêtement Floc de coton
Quantité 12 paires
Résistant à Résistant aux sels et aux détergents
Séries 89-900