Learn More
Saint-Gobain Tubulure Bev-A-Line XX
Conçue pour manipuler la plupart des carburants et des lubrifiants industriels, cette tubulure résiste au gonflement et au durcissement causés par les fluides à base d’hydrocarbures. La tubulure pour carburant et lubrifiant Tygon Saint Gobin Performance Plastics™ réduit les risques de défaillance liés aux fissures
Marque: Saint-Gobain 06491-50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tubulure translucide thermo-collable
- Sans plastifiant
- Adaptée aux denrées alimentaires, boissons, médicaments, utilisation générale et en laboratoire
- Plus économique que la tubulure en PTFE
- Résine conforme aux exigences de la FDA (joint : 21 CFR 177.1520; enveloppe 21 CFR 177.1350)
- Conforme aux normes USP classe VI, USDA et National Formulary
- Stérilisation à l’oxyde d’éthylène ou par chaleur sèche
- Éviter une utilisation avec des solvants forts
Spécification
FDA, NSF, la résine du revêtement est homologuée NSF pour l’eau potable | |
4,2 mm | |
6,4 mm | |
1,2 mm | |
-51°C | |
Stérile | |
Flexible | |
71°C |
Autoclavable | |
Bev-A-Line | |
152,4 m | |
Applications de haute pureté et échantillonnage de l’air. | |
1/boîte | |
Translucide | |
130°psi |