Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaSil™ Phényl, granulométrie de 3 μm
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
150mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les colonnes HPLC Thermo Scientific BetaSil Phényle se caractérisent par une surface spécifique élevée et une densité de greffage importante.
- Chimie Thermo Scientific sur silice 100 Å
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| À utiliser avec | LC-MS |
| Longueur (métrique) | 150mm |
| Granulométrie | 3 μm |
| pH | 2 à 9 |
| Porosité | 100 Å |
| Type d’USP | L11 |
| Phase stationnaire | Phényle (Ph) |
| Gamme de produits | Beta |
| Matériau de remplissage | Silice |
| Afficher plus |