Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes BetaSil™ Phényl/Hexyl, granulométrie de 3 μm
Les colonnes Thermo Scientific BetaSil Phényl/Hexyl offrent une sélectivité unique.
Marque: Thermo Scientific™ 73003-102130
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les colonnes Thermo Scientific BetaSil Phényl/Hexyl offrent une sélectivité unique.
- Chimie Thermo Scientific sur silice 100 Å
- Surface spécifique et taux de greffage élevés
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonnes, notamment des colonnes à l’échelle préparative, sont disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre Service Clients.
Spécification
Colonne analytique | |
LC-MS | |
3 μm | |
100 Å | |
Phényle-hexyle | |
11 % | |
Oui |
2.1 mm | |
100mm | |
2 à 9 | |
L11 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |