Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de garde BetaSil™ CN
Les cartouches de garde Thermo Scientific Betasil CN sont des protections pratiques, économiques et efficaces qui prolongent la durée de vie des colonnes.
Marque: Thermo Scientific™ 70805-014001
Description
Les cartouches de garde Thermo Scientific Betasil CN sont des protections pratiques, économiques et efficaces qui prolongent la durée de vie des colonnes.
Les cartouches de garde et les supports de précolonne sont pratiques, économiques et prolongent efficacement la durée de vie de la colonne. Des cartouches de garde sont disponibles pour toutes les phases Thermo Scientific courantes.
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Il s'adapte aux montures Thermo Scientific UNIGUARD à raccord direct ou indépendantes
Caractéristiques de la phase solide BetaSil CN
- 100Silice 100 Å
- Surface spécifique et taux de carbone élevés
Spécification
6 % | |
10mm | |
4 mm | |
Oui | |
Beta |
5 μm | |
100Å | |
Support Uniguard à raccord direct et indépendant | |
L10 |