Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaSil™ C8, granulométrie de 3 μm
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les colonnes HPLC Thermo ScientificTM BetaSilTM C8 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
- Chimie Thermo Scientific™ sur silice 100 Å
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonnes, notamment des colonnes à l’échelle préparative, sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| À utiliser avec | LC-MS |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Granulométrie | 3 μm |
| pH | 2 à 9 |
| Porosité | 100 Å |
| Type d’USP | L7 |
| Phase stationnaire | C8 |
| Gamme de produits | Beta |
| Afficher plus |