Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BETASIL™ PREP C18
À utiliser pour la mise à l’échelle de purification des petites molécules hautement organiques.
2203.18€ - 3594.02€
Spécification
Format de colonne | Colonne préparative, standard |
---|---|
Pression max. | 4300 psi (300 bars) |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 9 |
Porosité | 100 Å |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16398606
|
Thermo Scientific™
70105-159270A |
50 mm | 20 mm |
3594.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16308616
|
Thermo Scientific™
70105-259070A |
250 mm | 10 mm |
2203.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Bénéficiez d’une surface et d’un taux de greffage élevés pour vos nouveaux besoins de purification avec les colonnes HPLC préparatives Thermo Scientific™ BETASIL™ C18. Nos colonnes sont disponibles dans plusieurs dimensions pour répondre à vos besoins d’application.
- Liaison chimique sur 100 Å de silice
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (D.I.) et les besoins en performances de colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
- Conçus pour des applications standard, conditionnés d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
- Matériel fileté standard pour colonne de D.I. < 40 mm.
- Matériel de fixation standard pour colonne de D.I. ≥ 40 mm.
- Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Commandes spécifiques au client
- Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
- Veuillez contacter le service client pour des commandes spécifiques au client.
Spécification
Colonne préparative, standard | |
5 μm | |
100 Å | |
60°C | |
C18 | |
20 % | |
Oui |
4300 psi (300 bars) | |
2 à 9 | |
310 m²/g | |
L1 | |
Silice pure, sphérique, entièrement poreuse | |
Phase inverse | |
Phase inverse |