Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection BetaSil™ C1
Les cartouches de protection à montage rapide offrent une protection pratique, économique et efficace qui prolonge la durée de vie des colonnes
330.48€
Spécification
Granulométrie | 5 μm |
---|---|
Longueur (métrique) | 10 mm |
Phase stationnaire | C1 |
Requires: Support Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendant, vendu séparément.
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10331395
|
Thermo Scientific™
70505-012101 |
2,1 mm | N/A | ||||||
Description
Les cartouches de garde sont disponibles pour toutes les phases Thermo Scientific courantes
- Granulométrie : 5 μm
- 10 x 4.0 mm (L x dia. int.)
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Pour supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct et indépendants
- Chimie Thermo Scientific sur silice 100Å
- Surface spécifique et taux de greffage élevés
Spécification
5 μm | |
10 mm | |
C1 |