Learn More
Texwipe™ BetaMop™ II
Tous les produits Texwipe ProduitsDescription
Durable, absorbant, résistant à la corrosion et peu contaminant ; Autoclavable.
La durabilité, la résistance à la corrosion et les propriétés de faible contamination en font la serpillère idéale pour le nettoyage des sols dans des environnements critiques. La tête de la serpillère en polyester à maille tubulaire haute capacité, sans soudure, assure une excellente absorbance. BetaMop II peut être utilisé avec tous les systèmes de seaux d’essorage. La tête de la serpillère et et la pince sont autoclavables pour une utilisation dans des environnements stériles.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Tête de serpillère à recharge |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Résistant à | Corrosion |
| À utiliser avec (équipement) | BetaMop II |
| À utiliser avec (application) | Pour le nettoyage du sol dans des environnements critiques |
| Matériau | Polyester |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.