Learn More
Chlorhydrate de bétaïne, 99 %, extra pur, spécifié selon les exigences des États-Unis, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10423405 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
Code produit. 10423405
Marque: Thermo Scientific Acros 164552500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 590-46-5 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 590-46-5
Formule moléculaire C5H12ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 153.61
Numéro MDL MFCD00011903
Clé InChI HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme betaine hydrochloride, betaine chloride, pluchine, acidogeno, acipepsol, achylin, acidin, acinorm, acidol, acidine
CID PubChem 11545
Nom IUPAC carboxymethyl(trimethyl)azanium;chloride
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau βine hydrochloride
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 241.0°C
Couleur Incolore à blanc
pH 0.8 to 1.2 (1:4)
Résidus d’allumage 0.1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3)3NCH2CO2H·Cl
Quantité 250 g
Merck Index 15, 1181
Informations sur la solubilité Solubility in water: 647g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,practically insoluble in chloroform and ether
Poids de la formule 153.61
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Poudre ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Betaine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.