Learn More
Bétaïne, solution 5 M, qualité biologie moléculaire, ultra pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique
Spécification
Nom chimique ou matériau | Betaine |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Quantité | 10 mL |
Beilstein | 3537113 |
Qualité | Biologie moléculaire, Ultrapure |
Forme physique | Solution |