Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection BetaBasic™ 8 Javelin
Excellent premier choix pour les composés généralement jugés difficiles à analyser
Marque: Thermo Scientific™ 71405-012106
216.31 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
- Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
Spezifikation
7 % | |
5 μm | |
150 Å | |
Colonne HPLC | |
Colonne HPLC analytique | |
Non | |
Beta |
2 à 8 | |
10 mm | |
200 m2/g | |
2,1 mm | |
BetaBasic 8 | |
L7 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur