Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection BetaBasic™ 8 Javelin
Excellent premier choix pour les composés généralement jugés difficiles à analyser
Marque: Thermo Scientific™ 71405-024006
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
- Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
Spécification
7 % | |
5 μm | |
150 Å | |
Colonne HPLC | |
Colonne HPLC analytique | |
Non |
2 à 8 | |
20 mm | |
200 m2/g | |
4 mm | |
BetaBasic 8 | |
L7 |