Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection BetaBasic™ 18 Javelin™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2,1mm
2,1 mm
4 mm
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
20 mm
Granulométrie:
5 μm
Unit Size:
4 pièces
Description
- Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
- Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
- Colonnes Thermo Scientific extrêmement efficaces et reproductibles
- Porosité de 150 Å pour les petites molécules, les peptides et les digestions de protéines
- Stabilité aux pH exceptionnelle
Order Info
Des cartouches de garde Javelin sont disponibles dans d’autres phases Thermo Scientific. Pour plus d’informations, contactez votre Service Clients.
Specifications
Specifications
| Granulométrie | 5 μm |
| Longueur (métrique) | 10 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Phase stationnaire | BetaBasic 18 |
| Gamme de produits | Beta |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction