Learn More
Bêta-sitostérol, avec env. 10 % de campcholestérol, env. 75 % de bêta-sitostérol, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11964641
Bêta-sitostérol, avec env. 10 % de campcholestérol, env. 75 % de bêta-sitostérol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11964641
500 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 11964641
Marque: Thermo Scientific Acros 132725000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Sitosterol
CAS 83-46-5
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 3.5% max.
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C29H50O
Quantité 500 g
Conditions de rotation spécifiques − 28.00 (20.00°C c=2,CHCl3)
Rotation spécifique -24° to -32° (20°C, 589nm) (c=2, CHCl3) Typically
Synonyme beta-sitosterol, sitosterol, cupreol, quebrachol, 22,23-dihydrostigmasterol, azuprostat, triastonal, cinchol, rhamnol, harzol
Clé InChI KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
SMILES CCC(CCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C)C(C)C
Nom IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-éthyl-6-méthylheptan-2-yl]-10,13-diméthyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrènes3-ol
Poids moléculaire (g/mol) 414.718
CID PubChem 222284
ChEBI CHEBI:27693
Poids de la formule 414.7
Pourcentage de pureté ≥75%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0450466 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/02/2024 Catalog Number132721000,132725000,132720050
Numéro de lotA0421663 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number
Numéro de lotA0403942 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/01/2021 Catalog Number132721000,132725000,132720050
Numéro de lotA0366899 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/06/2020 Catalog Number132721000,132725000,132720050
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bêta-sitostérol, avec env. 10 % de campcholestérol, env. 75 % de bêta-sitostérol, Thermo Scientific Chemicals >