Learn More
Fisherbrand™ Écrans de radioprotection bêta
Idéales pour la protection contre les rayons bêta, les écrans de protection Fisherbrand™ sont fournis en petites, moyennes et grandes tailles et avec une base incurvée de 15 cm pour une utilisation avec des plateaux de sécurité ou avec une base plate de 30 x 30 cm pour une protection sous paillasse.
Marque: Fisherbrand™ CSR-S2O
Description
- Une gamme d’angles offre une maniabilité accrue, tandis que l’acrylique optique transparent facilite la visualisation
- Protection contre les rayonnements Cleaver Scientific pour une protection contre les rayonnements bêta, écran de protection, angle fixe de 45 degrés, base plate, dimensions 600 x 350 x 300 mm (H x L x P)
Spécification
Base plate | |
Angle de 45deg; | |
Écran de radioprotection bêta | |
600 x 350 x 300 mm |