Learn More
Beta-propiolactone, 98 %, pure, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10625511
Beta-propiolactone, 98 %, pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10625511
25 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10625511
Marque: Thermo Scientific Acros 269040250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Packaging Note: Glass bottle is put into a can for shipping.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-57-8
Formule moléculaire C3H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 72.06
Numéro MDL MFCD00005169
Clé InChI VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme beta-propiolactone, propiolactone, 2-oxetanone, propanolide, betaprone, 3-propanolide, 1,3-propiolactone, 3-propiolactone, beta-propionolactone, beta-propiolakton
CID PubChem 2365
ChEBI CHEBI:49073
Nom IUPAC oxetan-2-one
SMILES O=C1CCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Propiolactone
Note relative au nom Pure
Densité 1.1460g/mL
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 mL
Poids de la formule 72.06
Qualité Pures
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0438090 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number269041000,269040050,269040250,269045000
Numéro de lotA0437091 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number269041000,269040050,269040250,269045000
Numéro de lotA0441579 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/05/2024 Catalog Number269041000,269040050,269040250,269045000
Numéro de lotA0444258 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/03/2024 Catalog Number269041000,269040050,269040250,269045000
Numéro de lotA0438093 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/02/2024 Catalog Number269041000,269040050,269040250,269045000
Nom du produit
Beta-propiolactone, 98 %, pure, Thermo Scientific Chemicals >