Learn More
Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate, sel monopotassique, ca 90 %
Code produit. 11445907
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.5 g
2.5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68141-45-7
Formule moléculaire C21H27KN7O17P3
Poids moléculaire (g/mol) 781.50
Numéro MDL MFCD00148915
Clé InChI JQHQOSOHVPEASS-QYZPTAICSA-M
Synonyme nadp monopotassium salt
CID PubChem 131675654
Nom IUPAC potassium ; 1-[(2R,3R,4S,5R)-5-[[[[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]méthoxy-oxophosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]oxyméthyl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]pyridine-1-ium-3-carboxymidate
SMILES [K+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2OP(O)(O)=O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monopotassium salt
Point de fusion ∼175°C (decomposition)
Quantité 0.1 g
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 781.5
Pourcentage de pureté ∼90%