Learn More
Sel disodique de phosphate de bêta-nicotinamide adénine dinucléotide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15470247
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
24292-60-2
C21H26N7Na2O17P3
787.37
MFCD00065390
WSDDJLMGYRLUKR-MWLGWILCNA-L
nadp disodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt
131851653
phosphate de [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthyle ; sodium
[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
24292-60-2
C21H26N7Na2O17P3
787.37
MFCD00065390
WSDDJLMGYRLUKR-MWLGWILCNA-L
nadp disodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt
131851653
phosphate de [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthyle ; sodium
[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP) and NADPH form a redox pair. NADP/NADPH is a coenzyme that supports redox reactions via the transport of electrons in a vast array of applications, especially anaerobic reactions such as lipid and nucleic acid synthesis. NADP/NADPH is a coenzyme couple in various cytochrome P450 systems and oxidase/reductase reaction systems, such as the thioredoxin reductase/thioredoxin system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nicotinamide adénine dinucléotide phosphate (NADP) et le NADPH forment une paire redox. Le NADP/NADPH est une coenzyme impliquée dans les réactions redox par le transport d’électrons dans un vaste éventail d’applications, en particulier les réactions anaérobies comme la synthèse des lipides et des acides nucléiques. Le NADP/NADPH est un couple de coenzymes dans divers systèmes de cytochromes P450 et systèmes de réaction oxydase/réductase, tels que le système thiorédoxine réductase/thiorédoxine.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml), un tampon aqueux à 0,001 %, pH 7,0, le méthanol et l’éthanol (moins soluble). Insoluble dans l’éther et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Protéger de la lumière et de l’humidité. Conserver au frais et au sec. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : -20°C. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (50mg/ml),0.001% aqueous buffer,pH 7.0,methanol,and ethanol (less soluble). Insoluble in ether,and ethyl acetate.
Poids de la formule 787.37
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre